Learn More
AMPD, 0.2M buffer soln., pH 9.5, Thermo Scientific™
53.47 - 71.25
Specificatie
CAS 115-69-5
Kleur Colorless
Concentratie 0.2 M
pH 9.5
Fysische vorm Liquid
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15473599
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60916.AE
100 mL
53.47
100 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15483599
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60916.AK
250 mL
71.25
250 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specificatie
Specificatie
115-69-5
0.2 M
Liquid
105.137
Colorless
9.5
Odorless
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Recommended Storage : Keep cold