Learn More
Ammonium chloride, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15653220 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12125-02-9
Formula molecolare ClH4N
Molecular Weight (g/mol) 53.49
Numero MDL MFCD00011420
InChI Key NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Chloride
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantità 2.5 kg
Formula lineare NH4Cl
Beilstein 4371014
SMILES N.Cl
IUPAC Name azano; cloruro
Peso formulazione 53.49g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Grado ACS/puriss. p.a.
Pressione del vapore 1mmHg (160.4°C)
Densità Vapor Density: 1.9 (vs air)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato