Learn More
Ammonium Chloride, Certified AR, for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
H4ClN, CAS Number-12125-02-9, 5kg, White, 53.49g/mol, 340 deg.C, 11420, Plastic keg, Solid, 1.3mbar 160
71.40 - 281.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 12125-02-9
Moleculaire formule ClH4N
Molecular Weight (g/mol) 53.49
MDL-nummer MFCD00011420
InChI Key NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name amine hydrochloride
SMILES N.Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10060030
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A/3920/53
500 g Plastic powder jar This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10213900
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A/3920/61
2 kg Plastic powder jar
130.00
10151750
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A/3920/65
5 kg Plastic keg
281.00
Beschrijving
Beschrijving
H4ClN, CAS Number-12125-02-9, 5kg, White, 53.49g/mol, 340 deg.C, 11420, Plastic keg, Solid, 1.3mbar 160
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
12125-02-9
53.49
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
N.Cl
ClH4N
MFCD00011420
amine hydrochloride
Specificatie
340°C
White
Solid
MFCD00011420
N.Cl
53.49
1.3mbar 160
12125-02-9
5
ClH4N
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
amine hydrochloride
53.49g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Ammonium chloride
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.