Learn More
Ammonium Chloride Buffer Solution, According to European Pharmacopoeia (EP) Chapter 4 (4.1.3), pH 9.5, Reagecon
Guaranteed stability throughout entire shelf life even after opening the bottle, NIST traceable
Merk: Reagecon 4007200
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Tested by ISO 17025 accredited test method
Specificatie
Buffer solution | |
9.5 | |
1 L | |
1760 |
European Pharmacopoeia monograms | |
Liquid | |
HDPE bottle GL45 | |
Yes |
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Gevaar
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
- P405-Achter slot bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: ammonia, ammonium chloride