Learn More
Ammonium Carbonate Solution According to European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
BIOPHARMA
High-purity, stable product developed and tested for European pharmacopoeia (EP) applications including the preparation of other reagents (4.1.1), identification reactions of ions and functional groups (2.3.1), and as a reagent in the performance of tests outlined in several EP monographs.
Merk:  Reagecon 1005201
Produktcode. 11424669
  • 211.00 / 1 liter
Beschrijving
Beschrijving
  • European Pharmacopoeia Reagent, Solution
  • High-purity stable product developed and tested for European pharmacopoeia (EP) applications.
  • Used for the preparation of other reagents (4.1.1), identification reactions of ions and functional groups (2.3.1) and as a reagent in the performance of tests outlined in several EP monographs
  • This Reagecon EP reagent is accurate, stable and reproducible.
  • Stability is proven (either opened or unopened) for the shelf life of this product.
Specificatie
Specificatie
Amber Glass Winchester Bottle GL45
1 L
Liquid
EP Testing
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • ammonium carbonate solution
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
  • P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: ammonium carbonate