Learn More
Aluminiumstandaard, 1000 mg/L in 2% HNO3, (Assurance Grade), SPEX CertiPrep
Referentiemateriaal NIST-Traceable-gecertificeerd volgens ISO/IEC-richtlijn 34
89.75 - 183.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7429-90-5, 7732-18-5, 7697-37-2
Moleculaire formule Al
Molecular Weight (g/mol) 26.98
MDL-nummer MFCD00134029
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC Name aluminium
SMILES [Al]
Meer specificaties weergeven
Inclusief: NIST-traceerbaar certificaat van analyse geaccrediteerd door ISO/IEC 17025 en ISO/IEC Guide 34, veiligheidsinformatiebladen
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11428619
Bekijk documenten
SPEX Certiprep
PLAL2-2Y
125 ml LDPE-fles, drie keer uitgeloogd
89.75
10446572
Bekijk documenten
SPEX Certiprep
PLAL2-2T
250 mL Triple-leached LDPE bottle
125.00
10041684
Bekijk documenten
SPEX Certiprep
PLAL2-2X
500 mL Triple-leached LDPE bottle
183.00
Beschrijving
Beschrijving
Anorganische standaard gemaakt voor AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, en instrumenten
AnalietConcentratie
Al1000 μg/ml
Certificeringen
Geaccrediteerd door A2LA voor ISO/IEC 17025 en ISO/IEC Guide 34 en gecertificeerd door UL-DQS voor ISO 9001
Compliance
Conform GHS/OSHA
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7429-90-5, 7732-18-5, 7697-37-2
26.98
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:33629
[Al]
Al
MFCD00134029
5359268
aluminium
Specificatie
Aluminum Standard
Tot 68 elementen worden gescand met de gevonden waarden voor ICP- en ICP-MS-standaarden. De gevonden waarde van de sporen van metaalonzuiverheden wordt vermeld op het analysecertificaat.
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF en andere analytische instrumenten
26.98
CHEBI:33629
2% HNO3
7429-90-5, 7732-18-5, 7697-37-2
Al
AA, ICP
[Al]
aluminium
5359268
Certified Reference Material
Assurance
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Causes skin irritation, serious eye irritation
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambient
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product uitsluitend bestemd voor laboratoriumgebruik