Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Teflon FEP Coated Aluminum Scoops
Teflon FEP Coated Aluminum Scoops are FDA compliant for food contact
135.01 - 154.28
Specificatie
Producttype | Scoop |
---|---|
Materiaal | Aluminum |
Beschrijving | Sampling Scoop |
Type handgreep | Non-Slip Grip |
Kleur | Brown |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11731495
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
H36733-0000 |
1 L |
135.01
1 stuk |
|
|||||
11741495
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
H36735-0000 |
2 L |
154.28
1 stuk |
|
|||||
11751495
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
H36737-0000 |
4 L | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschrijving
- Anti-stick, corrosion resistant brown coating
- Complies with FDA regulations for food contact
- Handle is not coated so your grip is non-slip
Specificatie
Scoop | |
Sampling Scoop | |
Brown | |
FDA Compliant for Food Contact |
Aluminum | |
Non-Slip Grip | |
Teflon™ |