Learn More
Sampling Systems™ Aluminum Sampler Case
The Sampling Systems range of heavy duty cases are ideal for storing samplers.
102.00CHF - 183.00CHF
Specifica
Product Type | Sampler Storage Case |
---|---|
Materiale | Aluminum (Outer), Foam-lined (Inner) |
Da utilizzare con (applicazione) | Storing samplers |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Samplers |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15849521
|
Sampling Systems™
8509A-500 |
490 x 220 x 80 mm (internal) |
102.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15839521
|
Sampling Systems™
8509A-1200 |
1200 x 220 x 80 mm (internal) |
183.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Lockable
- Aluminum outer
- Foam lined to protect your samplers
- Strong and robust
- Supplied with a sturdy carrying handle
Specifica
Sampler Storage Case | |
Aluminum (Outer), Foam-lined (Inner) | |
Storing samplers | |
Samplers |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto