Learn More
Sampling Systems™ Aluminum Multilevel Slot Sampler
Constructed of aluminum, making it suitable for sampling free flowing powders, granules and even slightly cohesive powders. Sampling Systems™ Aluminum Multilevel Slot Sampler is for taking a large volume, cross sectional sample from a container.
278.00 - 382.00
Specificatie
Materiaal | Aluminum |
---|---|
Beschrijving | Slot Sampler |
Diameter (metrisch) buiten | 50 mm |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Inclusief | Lengte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Inclusief | Lengte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
15849221
|
Sampling Systems™
1210J-1500 |
1.7 L | 5 Slots | 1500 mm |
304.00
1 stuk |
|
|||
15859221
|
Sampling Systems™
1210J-2500 |
2.9 L | 7 Slots | 2500 mm |
382.00
1 stuk |
|
|||
15869221
|
Sampling Systems™
1210J-900 |
880 mL | 3 Slots | 900 mm |
278.00
1 stuk |
|
|||
Beschrijving
- Made from aluminum
- Cross section (Composite sample)
- Suitable for taking large volume samples
- aluminum samplers are not suitable for use with GMP products
Specificatie
Aluminum | |
Slot Sampler | |
50 mm |