Learn More
Aluminum magnesium isopropoxide, 99.95+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
48.64 - 765.81
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 69207-83-6 |
---|---|
MDL-nummer | MFCD00070426 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11313738
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039320.04 |
2 g |
48.64
2 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11393728
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039320.09 |
10 g |
190.95
10 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11303738
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039320.18 |
50 g |
765.81
50 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
69207-83-6 | |
MFCD00070426 |
Specificatie
Aluminum magnesium isopropoxide | |
40°C | |
(metals basis) | |
UN3181 | |
550.53 | |
Crystalline Low Melting Solid |
69207-83-6 | |
114°C (0.2 mmHg) | |
MFCD00070426 | |
Moisture sensitive | |
≥99.95% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H225-H228-H315-H319-H335
Highly flammable liquid and vapor.
Flammable solid.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
- Aluminum magnesium isopropoxide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Ontvlambare vaste stof Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H228-Ontvlambare vaste stof.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .