Learn More
Aluminum chloride, anhydrous, 99.985% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
85.83 - 496.47
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7446-70-0
Moleculaire formule AlCl3
Molecular Weight (g/mol) 133.33
MDL-nummer MFCD00003422
InChI Key VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synoniem aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC Name aluminum(3+) trichloride
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11359279
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
088488.06
5 g
85.83
11349279
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
088488.18
50 g
235.17
11369279
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
088488.30
250 g
496.47
Beschrijving
Beschrijving
Lithium sulfate, anhydrous is used to treat bipolar disorder, solar panels and the potential for a new class of battery, and used as a catalyst for the elimination reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7446-70-0
133.33
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
aluminum(3+) trichloride
AlCl3
MFCD00003422
aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specificatie
Aluminum chloride
7446-70-0
Powder
AlCl3
aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
aluminum(3+) trichloride
133.34
Moisture sensitive
2.44 g/cm3
190° (sublimation)
Gray to Yellow
99.985% (Metal basis)
MFCD00003422
Soluble in water,hydrochloric acid and ethanol. Slightly soluble in benzene.
[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
133.33
Pungent
Yellow to gray
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-208-1
missing translation for 'rtecsNumber' : BD0525000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Aluminum chloride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • EUH014-Reageert heftig met water.
Veiligheidsmaatregel
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P363-Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  • P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Aluminum chloride