Learn More
Buerkle™ Aluminium flessen met verzegelde polypropyleen schroefdoppen met aluminium binnenafdichting
Kan geheel worden geleegd zonder residuen. Buerkle™ aluminium flessen met verzegelde schroefdop en binnenafdichting zijn geurneutraal, ondoordringbaar voor licht en roestbestendig. Bijzonder geschikt voor het opslaan, vervoeren of verzenden van substanties en referentiemonsters die volledig ongewijzigd moeten worden opgeslagen.
Merk:  Buerkle™ 0327-3000
26.45 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15893944
  • 28.65 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
An aluminum bottle particularly suited for storing, transport or sending substances and reference samples which have to be stored completely unaltered. Can be completely emptied without residues, odour-neutral, impervious to light, rustproof.
  • Pure aluminum (material AL 99.5)
  • With tamper-evident screw cap made of PP with aluminum inner seal
  • With UN approval
Aluminum bottle, UN approval
Specificatie
Specificatie
Aluminum
Gray
215 mm
0.3 kg
UN 1B1/x/250
Round
161 mm
3000 mL
Storing, Transporting or Sending Substances and Reference Samples Which Have to be Stored Completely Unaltered
Aluminum
White
Yes
Polypropylene with Aluminum Inner Seal
Tamper-evident Screw Cap