Learn More
Buerkle™ Aluminium flessen met verzegelde polypropyleen schroefdoppen met aluminium binnenafdichting
Kan geheel worden geleegd zonder residuen. Buerkle™ aluminium flessen met verzegelde schroefdop en binnenafdichting zijn geurneutraal, ondoordringbaar voor licht en roestbestendig. Bijzonder geschikt voor het opslaan, vervoeren of verzenden van substanties en referentiemonsters die volledig ongewijzigd moeten worden opgeslagen.
Merk: Buerkle™ 0327-0600
6.07 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beschrijving
An aluminum bottle particularly suited for storing, transport or sending substances and reference samples which have to be stored completely unaltered. Can be completely emptied without residues, odour-neutral, impervious to light, rustproof.- Pure aluminum (material AL 99.5)
- With tamper-evident screw cap made of PP with aluminum inner seal
- With UN approval
Specificatie
600 ml | |
Aluminium | |
Ja | |
19.2 cm | |
Ja |
Geschikt voor het opslaan, vervoeren of verzenden van substanties en referentiemonsters die volledig ongewijzigd moeten worden opgeslagen | |
UN 1B1/x/250 | |
Rond | |
Polypropyleen met afdichtende aluminiumlaag aan binnenzijde |