Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 Ts PLUS
Chemical protective suits that have a proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid and particulate biological hazards.
607.00 - 806.00
Specificatie
Materiaal Microporous Non-woven Polyethylene Laminate
Naadtype Stitched, Taped
Gewicht (metrisch) 63 gsm
Meer specificaties weergeven
Producten 13
Produktcode Merk Maat Stijl Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Stijl Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16864800
Bekijk documenten
Ansell
WH20T-00103-02
Small W20T103
663.00
16874800
Bekijk documenten
Ansell
WH20T-00103-03
Medium W20T103
663.00
16884800
Bekijk documenten
Ansell
WH20T-00103-04
Large W20T103
663.00
16894800
Bekijk documenten
Ansell
WH20T-00103-05
X-Large W20T103
663.00
16804810
Bekijk documenten
Ansell
WH20T-00103-06
2X-Large W20T103
663.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16814810
Bekijk documenten
Ansell
WH20T-00103-07
3X-Large W20T103
663.00
16824810
Bekijk documenten
Ansell
WH20T-00122-02
Small W20T122
806.00
16834810
Bekijk documenten
Ansell
WH20T-00122-03
Medium W20T122
806.00
16844810
Bekijk documenten
Ansell
WH20T-00122-04
Large W20T122
806.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16854810
Bekijk documenten
Ansell
WH20T-00122-05
X-Large W20T122
806.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16864810
Bekijk documenten
Ansell
WH20T-00122-06
2X-Large W20T122
607.00
16874810
Bekijk documenten
Ansell
WH20T-00122-07
3X-Large W20T122
607.00
17181015
Bekijk documenten
Ansell
WH20T-00111-01
X-Small W20T111
709.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric (breathable) to help reduce the risk of heat stress
  • Optimized body fit, improving wearer comfort and safety
  • Low linting to help reduce the risk of cross contamination in critical areas
  • Silicone free, critical in spray painting applications
Specificatie
Specificatie
Microporous Non-woven Polyethylene Laminate
Stitched, Taped
63 gsm