Learn More
Allyl isothiocyanate, 94%, stabilized with 0.01% alpha-tocopherol, Thermo Scientific Chemicals
25.90 - 127.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 57-06-7
MDL-nummer MFCD00004822
InChI Key ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
Synoniem allyl isothiocyanate, mustard oil, redskin, allylsenevol, allylsenfoel, allyl mustard oil, oleum sinapis, oil of mustard, allylsevenolum, senfoel
PubChem CID 5971
ChEBI CHEBI:73224
IUPAC Name 3-isothiocyanatoprop-1-ene
SMILES C=CCN=C=S
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10224130
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
102950050
5 g Glass bottle
25.90
10284170
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
102951000
100 g Glass bottle
38.95
10264220
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
102955000
500 g Glass bottle
127.00
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
57-06-7
ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
5971
3-isothiocyanatoprop-1-ene
MFCD00004822
allyl isothiocyanate, mustard oil, redskin, allylsenevol, allylsenfoel, allyl mustard oil, oleum sinapis, oil of mustard, allylsevenolum, senfoel
CHEBI:73224
C=CCN=C=S
Specificatie
Allyl isothiocyanate
57-06-7
100.0
White
151.0°C to 153.0°C
Authentic
C4H5NS
1.5290 to 1.5310
04, 214
1.0175
Solubility in water: 2g/L water (20°C). Other solubilities: ethanol of 65 vol%- 1:20 v/v,diethylphthalate - in all proportions,paraffin oil 65 cp- in all proportions,1,2-propanediol - 1:5 v/v,soluble in ether,acetone,benzene,cs2
C=CCN=C=S
0.01% alpha-tocopherol
5971
99.15
Fine Crystalline Powder
94%
92.0
-80.0°C
1.0175g/mL
46°C
92% min. (GC)
H2C=CHCH2NCS
MFCD00004822
15, 286
allyl isothiocyanate, mustard oil, redskin, allylsenevol, allylsenfoel, allyl mustard oil, oleum sinapis, oil of mustard, allylsevenolum, senfoel
ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
3-isothiocyanatoprop-1-ene
99.15
CHEBI:73224
94%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Flammable liquid and vapor.
Toxic if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Very t
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remov
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-309-2
missing translation for 'rtecsNumber' : NX8225000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • Allyl isothiocyanate, stabilized
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 2
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H310-Dodelijk bij contact met de huid.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H330-Dodelijk bij inademing.
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.