Learn More
Allyl chloroformate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2937-50-0 | C4H5ClO2 | 120.54 g/mol
115.58 - 221.10
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 2937-50-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H5ClO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 120.54 |
MDL-nummer | MFCD00000648 |
InChI Key | CAEWJEXPFKNBQL-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | allyl chloroformate, chloroformic acid allyl ester, allyl chlorocarbonate, allylchloroformate, 2-propenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 2-propenyl ester, formic acid, chloro-, allyl ester, hsdb 621, allylester kyseliny chlormravenci, allylester kyseliny chlormravenci czech |
PubChem CID | 18052 |
IUPAC Name | prop-2-enyl carbonochloridate |
SMILES | C=CCOC(=O)Cl |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10472221
|
Thermo Scientific Acros
221740500 |
50 mL | Glass bottle |
115.58
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10781335
|
Thermo Scientific Acros
221741000 |
100 mL | Glass bottle |
221.10
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagentChemische identificatiekenmerken
2937-50-0 | |
120.54 | |
CAEWJEXPFKNBQL-UHFFFAOYSA-N | |
18052 | |
C=CCOC(=O)Cl |
C4H5ClO2 | |
MFCD00000648 | |
allyl chloroformate, chloroformic acid allyl ester, allyl chlorocarbonate, allylchloroformate, 2-propenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 2-propenyl ester, formic acid, chloro-, allyl ester, hsdb 621, allylester kyseliny chlormravenci, allylester kyseliny chlormravenci czech | |
prop-2-enyl carbonochloridate |
Specificatie
Allyl chloroformate | |
96.0 | |
Brown-Red to Yellow | |
109.0°C to 110.0°C | |
Authentic | |
C4H5ClO2 | |
1.4213 to 1.4233 | |
03, 12 | |
1.13 | |
Solubility in water: decomposes | |
C=CCOC(=O)Cl | |
120.54 | |
120.54 | |
Liquid |
2937-50-0 | |
100.0 | |
1.1300g/mL | |
31°C | |
96% min. (GC) | |
ClCO2CH2CH=CH2 | |
MFCD00000648 | |
12,15; 13,9 | |
allyl chloroformate, chloroformic acid allyl ester, allyl chlorocarbonate, allylchloroformate, 2-propenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 2-propenyl ester, formic acid, chloro-, allyl ester, hsdb 621, allylester kyseliny chlormravenci, allylester kyseliny chlormravenci czech | |
CAEWJEXPFKNBQL-UHFFFAOYSA-N | |
prop-2-enyl carbonochloridate | |
18052 | |
97% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Fatal if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Toxic if swallowed.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 220-916-6
- Allyl chloroformate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H301-Giftig bij inslikken.
- H330-Dodelijk bij inademing.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.