Learn More
Neville and More™ Afnor Plasma bottle
Stores plasma in a sterile environment.
81.75 - 204.03
Specificatie
Kleur Clear
Voor gebruik met (toepassing) Stores plas mA
Materiaal Glass (Type 1)
Vorm Cross Section Circular
Producttype Plasma Bottle
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Diameter (metrisch) binnen Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) binnen Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15343418
Bekijk documenten
Neville and More™
299677
5.4 cm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15333428
Bekijk documenten
Neville and More™
00195C1
9.1 cm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
  • Features screw neck
  • Neck material: Pilfer proof glass
  • Tamper evident
  • Non reactive
  • Material: Glass
Specificatie
Specificatie
Clear
Glass (Type 1)
Plasma Bottle
Plasma 40
Stores plas mA
Cross Section Circular
4 cm