Learn More
Hettich Lab Technology™ Adapter
Hettich Lab Technology™ Adapter is designed to accommodate customized centrifuge workloads.
31.35 - 60.70
Specificatie
Type Adapter
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Capaciteit Voor gebruik met (apparatuur) Max. Tube Diameter Max. Tube Length Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Capaciteit Voor gebruik met (apparatuur) Max. Tube Diameter Max. Tube Length Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10108821
Bekijk documenten
Hettich Lab Technology™
1331
50 mL Carrier 1490 34 mm 100 mm
60.70
1 stuk
10198381
Bekijk documenten
Hettich Lab Technology™
0761
100 mL Carrier 1481, 1490, 1495 44 mm 100 mm
31.35
10301932
Bekijk documenten
Hettich Lab Technology™
1384
50 mL Carrier 1481, 1490, 1495 29 mm 115 mm
60.70
1 stuk
Beschrijving
Beschrijving
  • Available in a variety of configurations
  • Configurations capable of accommodating a host of customized centrifuge workloads
Specificatie
Specificatie
Adapter