Learn More
FTM Technologies™ Active Carbon Filters
Used to eliminate noxious or unpleasant smells emanating from liquids, vapours or smoke. FTM Technologies™ Active Carbon Filters are for use with fume hoods.
178.00
Specificatie
Materiaal | Activated Carbon |
---|---|
Voor gebruik met (toepassing) | For Organic Vapors, Acids and Odors |
Aantal per verpakking | 1Each |
Type | Filter |
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11738044
|
FTM Technologies™
FCP1 |
Fume Hoods (Except for HI8F/HI8V) |
178.00
Each |
![]() |
|||||
Beschrijving
- Superior protection in the laboratory
- Compatible with a wide range of fume hoods
Specificatie
Activated Carbon | |
For Organic Vapors, Acids and Odors | |
1Each | |
Filter |