Learn More
Acetyl Chloride, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
55.50 - 108.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 75-36-5
Moleculaire formule C2H3ClO
MDL-nummer 719
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12377123
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A/0920/PB05
100 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
12387123
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A/0920/PB08
500 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
75-36-5
C2H3ClO
719
Specificatie
75-36-5
Colorless
Plastic Coated Glass bottle
719
78.5g/mol
-112°C
51°C
C2H3ClO
2.7
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Acetyl chloride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • EUH014-Reageert heftig met water.
  • EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.