Learn More
Acetyl chloride, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-36-5 | C2H3ClO | 78.50 g/mol
42.01 - 250.25
Chemische identificatiekenmerken
CAS 75-36-5
Moleculaire formule C2H3ClO
Molecular Weight (g/mol) 78.50
MDL-nummer MFCD00000719
InChI Key WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Synoniem ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
IUPAC Name acetyl chloride
SMILES CC(Cl)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11399358
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043262.AD
50 mL
42.01
11389358
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043262.AK
250 mL
86.63
15421887
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043262.K2
1 L
250.25
Beschrijving
Beschrijving
Acetyl chloride acts as a reagent for the preparation of esters and amides of acetic acid. It is also useful an important reactant in Friedel-Crafts reactions as well as the introduction of an acetyl group. It serves as a starting material in the production of pharmaceutical, new plating complexing agent, acylation agent and synthetic organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
75-36-5
78.50
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
6367
acetyl chloride
C2H3ClO
MFCD00000719
ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
CHEBI:37580
CC(Cl)=O
Specificatie
Acetyl chloride
°C to 112°C
50°C to 52°C
≈99%
1.389
605303
ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
acetyl chloride
6367
78.5
75-36-5
1.104
4°C (39°F)
C2H3ClO
MFCD00000719
Moisture sensitive
Miscible with acetone,chloroform,glacial acetic acid,petroleum ether,ether and benzene.
CC(Cl)=O
78.50
CHEBI:37580
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P284-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 3; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 200-865-6
missing translation for 'rtecsNumber' : AO6390000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Acetyl chloride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • EUH014-Reageert heftig met water.
  • EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Acetyl chloride