Learn More
Acetyl chloride, 1M solution in dichloromethane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-36-5 | C2H3ClO | 78.50 g/mol
Merk: Thermo Scientific 387748000
Bekijk meerdere types van dit product via de
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Acetyl chloride | |
1M solution in dichloromethane | |
5.44, 93.36 | |
C2H3ClO | |
MFCD00000719 | |
1.3000g/mL | |
ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662 | |
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N | |
acetyl chloride | |
6367 | |
78.5 | |
1.3 | |
Liquid |
Colorless | |
75-36-5, 75-09-2 | |
6.64, 94.57 | |
CH3COCl | |
0.9 to 1.1M | |
15, 80 | |
Solubility in water: reacts with water. | |
CC(Cl)=O | |
78.50 | |
CHEBI:37580 | |
AcroSeal™ Glass Bottle | |
800 mL |
Veiligheid en behandeling
- Acetyl chloride, 1M solution in dichloromethane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- EUH014-Reageert heftig met water.
- EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.