Learn More
Acetonitrile, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell
158.32 - 3489.14
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 75-05-8 |
---|---|
Moleculaire formule | C2H3N |
Molecular Weight (g/mol) | 41.053 |
MDL-nummer | MFCD00001878 |
InChI Key | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn |
PubChem CID | 6342 |
ChEBI | CHEBI:38472 |
IUPAC Name | acetonitrile |
SMILES | CC#N |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15683870
|
Honeywell Riedel-de Haën
33019-1L |
1 L |
158.32
1 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15693870
|
Honeywell Riedel-de Haën
33019-2.5L |
2.5 L |
337.24
2.50 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15603880
|
Honeywell Riedel-de Haën
33019-25L |
25 L |
3489.14
25 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
75-05-8 | |
41.053 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
6342 | |
acetonitrile |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CHEBI:38472 | |
CC#N |
Specificatie
Acetonitrile | |
75-05-8 | |
0.16 | |
973°F | |
CH3CN | |
72.8mmHg (20°C) | |
741857 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
acetonitrile | |
6342 | |
41.05g/mol | |
ACS/puriss. p.a. |
Reag. Ph. Eur. | |
0.786g/mL at 25°C | |
2°C (35.6°F) | |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
1648 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CC#N | |
41.053 | |
CHEBI:38472 | |
≥99.5% (GC) |
Veiligheid en behandeling
P210-P280-P305 + P351 + P338
H225-H302 + H312 + H332-H319
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-835-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AL7700000
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Acetonitrile
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H332-Schadelijk bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: acetonitrile