Learn More
Acetonitrile, AMD CHROMASOLV™, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™ AMD,≥99.9%
182.22 - 949.13
Chemische identificatiekenmerken
CAS 75-05-8
Moleculaire formule C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.053
MDL-nummer MFCD00001878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synoniem methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15664690
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
34896-1L
1 L Glass Bottle
182.22
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15674690
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
34896-6X1L
6 x 1 L Glass Bottle
949.13
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • Solvents designed for high-performance thin-layer chromatography
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
75-05-8
41.053
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
6342
acetonitrile
C2H3N
MFCD00001878
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CHEBI:38472
CC#N
Specificatie
Acetonitrile
AMD CHROMASOLV™, ≥99.9%
100.0000%
81.6°C
C2H3N
MFCD00001878
741857
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
acetonitrile
6342
41.05
High Purity
-48°C (literature)
75-05-8
0.786 g/mL at 25 °C(lit.)
6°C
CH3CN
UN1648
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CC#N
41.053
CHEBI:38472
>99.9%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'shelfLife' : 1260 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group:3: II; Proper Shipping Name: Acetonitrile
missing translation for 'einecsNumber' : 200-835-2
Recommended Storage : Room Temp