Learn More
Acetic anhydride, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Meets ACS Specifications
82.88 - 162.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 108-24-7
Moleculaire formule C4H6O3
Molecular Weight (g/mol) 102.09
MDL-nummer MFCD00008705
InChI Key WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name acetyl acetate
SMILES CC(=O)OC(C)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10108190
Bekijk documenten
JT Baker
6004.1000
1 L N/A N/A N/A
10168280
Bekijk documenten
JT Baker
6004.2500
2.5 L N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
108-24-7
102.09
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
CC(=O)OC(C)=O
C4H6O3
MFCD00008705
acetyl acetate
Specificatie
108-24-7
1.08 g/cm³ (20°C)
49°C
Glass bottle
MFCD00008705
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
acetyl acetate
-73°C
139.9°C (1013 hPa)
min. 97.0%
C4H6O3
max. 0.003%
CC(=O)OC(C)=O
102.09