Learn More
Acetic acid glacial 99-100%, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Exceeds ACS Specifications
83.30 - 462.94
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 64-19-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C2H4O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 60.05 |
MDL-nummer | MFCD00036152 |
InChI Key | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | acetic acid |
SMILES | CC(O)=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10666821
|
JT Baker
6052.1000 |
1 L | Glass bottle |
129.00
1 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15578364
|
JT Baker
6052.1000PE |
1 L | Plastic bottle |
83.30
1 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10371411
|
JT Baker
6052.2500 |
2.5 L | Glass bottle |
462.94
2.50 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Chemische identificatiekenmerken
64-19-7 | |
60.05 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
CC(O)=O |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
acetic acid |
Specificatie
64-19-7 | |
min. 99.7% | |
MFCD00036152 | |
CC(O)=O | |
60.05 |
Max. 10 (APHA) | |
C2H4O2 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
acetic acid | |
max. 0.001% |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Acetic Acid, Glacial
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P405-Achter slot bewaren.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: acetic acid