Learn More
MP Biomedicals™ 7X™-O-Matic Solution
7X™-O-Matic Solution was developed for safe and effective cleaning of laboratory instruments and glassware under pressure, heat and agitation (machine wash)
Merk:  MP Biomedicals™ 097667494
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11449585
  • 332.00 /
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Developed for safe and effective cleaning of laboratory instruments and glassware
  • Formulated to be used in a machine washer to withstand heat, pressure and agitation
  • Powerful wetting and penetrating agent, which contains a non-ionic surfactant and a hydrotrope to complex phosphates
  • Behaves and remains mostly suds-free when agitated
  • Several convenient package sizes are available, and it is stable for long-term storage
  • Effective and safe
  • Eliminates residue leaving no interfering fluorescence
  • No etch to glass or plastic labware at any concentration
  • Completely drains from glassware in seconds
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Liquid
Clear to Light Yellow
15°C to 30°C
4 Pk.
9 to 11
7X
Use on Glass, Plastic, benchtop equipment and tubing
4 x 1 gal.
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • 7X-O-Matic
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen