Learn More
7-iodo-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 97%, Thermo Scientific™
282.00 - 564.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 264617-03-0
Moleculaire formule C8H7IO
Molecular Weight (g/mol) 246.047
MDL-nummer MFCD11109311
InChI Key IASDAJCCAFGOCE-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 7-iodo-2,3-dihydrobenzo b furan, 7-iodo-2,3-dihydrobenzofuran, benzofuran,2,3-dihydro-7-iodo
PubChem CID 33589431
IUPAC Name 7-iodo-2,3-dihydro-1-benzofuran
SMILES C1COC2=C1C=CC=C2I
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10112784
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC00911DA
1 g Amber Glass Bottle
282.00
1 gram
10738815
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC00911DE
5 g Amber Glass Bottle
564.00
5 gram
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
264617-03-0
246.047
IASDAJCCAFGOCE-UHFFFAOYSA-N
33589431
C1COC2=C1C=CC=C2I
C8H7IO
MFCD11109311
7-iodo-2,3-dihydrobenzo b furan, 7-iodo-2,3-dihydrobenzofuran, benzofuran,2,3-dihydro-7-iodo
7-iodo-2,3-dihydro-1-benzofuran
Specificatie
7-Iodo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan
96.5
97%
MFCD11109311
IASDAJCCAFGOCE-UHFFFAOYSA-N
7-iodo-2,3-dihydro-1-benzofuran
33589431
97%
264617-03-0
100.0
C8H7IO
7-iodo-2,3-dihydrobenzo b furan, 7-iodo-2,3-dihydrobenzofuran, benzofuran,2,3-dihydro-7-iodo
C1COC2=C1C=CC=C2I
246.047
246.04