Learn More
6-Methoxypyridine-3-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 312300-42-8 | C6H6ClNO3S | 207.63 g/mol
134.67 - 393.96
Chemische identificatiekenmerken
CAS 312300-42-8
Moleculaire formule C6H6ClNO3S
Molecular Weight (g/mol) 207.63
MDL-nummer MFCD06739108
InChI Key OMLIVJOTRYWHNY-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 6-methoxy-pyridine-3-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl-6-methoxypyridine, 6-methoxypyridin-3-ylsulfonyl chloride, 2-methoxypyridine-5-sulfonylchloride, 6-methoxy-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride, 6-methoxy, 6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride, 5-chlorosulfonyl-2-methoxypyridine, 6-methoxypyridine-3-yl sulfonyl chloride
PubChem CID 22344709
IUPAC Name 6-methoxypyridine-3-sulfonyl chloride
SMILES COC1=NC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10564028
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
429410010
1 g Glass bottle
134.67
10155857
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
429410050
5 g Glass bottle
393.96
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
312300-42-8
207.63
OMLIVJOTRYWHNY-UHFFFAOYSA-N
22344709
COC1=NC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
C6H6ClNO3S
MFCD06739108
6-methoxy-pyridine-3-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl-6-methoxypyridine, 6-methoxypyridin-3-ylsulfonyl chloride, 2-methoxypyridine-5-sulfonylchloride, 6-methoxy-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride, 6-methoxy, 6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride, 5-chlorosulfonyl-2-methoxypyridine, 6-methoxypyridine-3-yl sulfonyl chloride
6-methoxypyridine-3-sulfonyl chloride
Specificatie
6-Methoxypyridine-3-sulfonyl chloride
96.0
42.0°C to 45.0°C
Authentic
C6H6ClNO3S
6-methoxy-pyridine-3-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl-6-methoxypyridine, 6-methoxypyridin-3-ylsulfonyl chloride, 2-methoxypyridine-5-sulfonylchloride, 6-methoxy-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride, 6-methoxy, 6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride, 5-chlorosulfonyl-2-methoxypyridine, 6-methoxypyridine-3-yl sulfonyl chloride
COC1=NC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
207.63
207.64
Crystalline Low Melting Solid
312300-42-8
100.0
White
96% min. (GC)
MFCD06739108
OMLIVJOTRYWHNY-UHFFFAOYSA-N
6-methoxypyridine-3-sulfonyl chloride
22344709
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Contact with water liberates toxic gas.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with wat
GHS Signal Word: Danger
Productidentificatie
  • 6-Methoxypyridine-3-sulfonyl chloride, 97%
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • EUH029-Vormt giftig gas in contact met water.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P402+P404-Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.