Learn More
5-Chlorovanillic acid, tech. 90%, Thermo Scientific Chemicals
53.97 - 672.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 62936-23-6
Moleculaire formule C8H7ClO4
Molecular Weight (g/mol) 202.59
MDL-nummer MFCD00016531
InChI Key XBRYEHVBBMSSCG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 44215
IUPAC Name 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)Cl)O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11495233
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12841.06
5 g
53.97
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11405243
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12841.14
25 g
213.06
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11415243
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12841.22
100 g N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
62936-23-6
202.59
XBRYEHVBBMSSCG-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzoic acid
C8H7ClO4
MFCD00016531
44215
COC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)Cl)O
Specificatie
5-Chlorovanillic acid
242°C to 248°C
MFCD00016531
5-chlorovanillic acid, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy benzoic acid, 5-chlorovanillicacid, 5-chloro-vanillic acid, acmc-1b2hg, chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid, 5-chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid, benzoic acid,3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy
COC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)Cl)O
202.59
202.6
Technical
62936-23-6
C8H7ClO4
2648897
XBRYEHVBBMSSCG-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzoic acid
44215
90%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 263-766-7
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures