Learn More
5-chloro-2-methoxyphenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
14.87 - 42.80
Chemische identificatiekenmerken
CAS 89694-48-4
Moleculaire formule C7H8BClO3
Molecular Weight (g/mol) 186.40
MDL-nummer MFCD01318966
InChI Key FMBVAOHFMSQDGT-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 5-chloro-2-methoxyphenyl boronic acid, 5-chloro-2-methoxybenzeneboronic acid, 5-chloro-2-methoxyphenyl boranediol, 2-methoxy-5-chlorophenylboronic acid, 4-chloroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-methoxyphenyl, 5-chloro-2-methoxyphenylboronicacid, pubchem1782, 5-chloro-2-methoxy-phenyl boronic acid
PubChem CID 2735751
IUPAC Name (5-chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid
SMILES COC1=C(C=C(Cl)C=C1)B(O)O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10724112
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
434480010
1 g Glass bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10636650
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
434480050
5 g Glass bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
89694-48-4
186.40
FMBVAOHFMSQDGT-UHFFFAOYSA-N
2735751
COC1=C(C=C(Cl)C=C1)B(O)O
C7H8BClO3
MFCD01318966
5-chloro-2-methoxyphenyl boronic acid, 5-chloro-2-methoxybenzeneboronic acid, 5-chloro-2-methoxyphenyl boranediol, 2-methoxy-5-chlorophenylboronic acid, 4-chloroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-methoxyphenyl, 5-chloro-2-methoxyphenylboronicacid, pubchem1782, 5-chloro-2-methoxy-phenyl boronic acid
(5-chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid
Specificatie
5-chloro-2-methoxyphenylboronic acid
96.0
141°C to 143°C
Authentic
C7H8BClO3
5-chloro-2-methoxyphenyl boronic acid, 5-chloro-2-methoxybenzeneboronic acid, 5-chloro-2-methoxyphenyl boranediol, 2-methoxy-5-chlorophenylboronic acid, 4-chloroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-methoxyphenyl, 5-chloro-2-methoxyphenylboronicacid, pubchem1782, 5-chloro-2-methoxy-phenyl boronic acid
COC1=C(C=C(Cl)C=C1)B(O)O
186.40
186.4
Crystalline Powder
89694-48-4
100.0
White
96% min. (HPLC)
MFCD01318966
FMBVAOHFMSQDGT-UHFFFAOYSA-N
(5-chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid
2735751
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF IN EYES: Rinse cauti
GHS Signal Word: Warning
Productidentificatie
  • 5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.