Learn More
5-Aminobenzene-1,3-diol hydrochloride, Technical Grade, Thermo Scientific™
108.00 - 884.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 6318-56-5
Moleculaire formule C6H8ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 161.59
MDL-nummer MFCD00662897
InChI Key VNZZCDQPCQIUGG-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloride, 1,3-benzenediol, 5-amino-, hydrochloride, 5-aminoresorcinol, hydrochloride, pubchem19962, 5-aminobenzene-1,3-diol hcl, 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloridyl
PubChem CID 459248
SMILES Cl.NC1=CC(O)=CC(O)=C1
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10613203
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
BTB10193CB
250 mg
108.00
250 mg
10446262
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
BTB10193DA
1 g
217.00
1 gram
10274684
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
BTB10193DE
5 g
884.00
5 gram
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
6318-56-5
161.59
VNZZCDQPCQIUGG-UHFFFAOYSA-N
459248
C6H8ClNO2
MFCD00662897
5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloride, 1,3-benzenediol, 5-amino-, hydrochloride, 5-aminoresorcinol, hydrochloride, pubchem19962, 5-aminobenzene-1,3-diol hcl, 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloridyl
Cl.NC1=CC(O)=CC(O)=C1
Specificatie
5-Aminobenzene-1, 3-diol hydrochloride
C6H8ClNO2
MFCD00662897
VNZZCDQPCQIUGG-UHFFFAOYSA-N
5-aminobenzene-1,3-diol;hydrochloride
459248
Tech.
6318-56-5
NH2C6H3(OH)2.HCl
5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloride, 1,3-benzenediol, 5-amino-, hydrochloride, 5-aminoresorcinol, hydrochloride, pubchem19962, 5-aminobenzene-1,3-diol hcl, 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloridyl
Cl.NC1=CC(O)=CC(O)=C1
161.59
161.59
Technical