Learn More
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, Thermo Scientific™
24.20 - 62.80
Chemische identificatiekenmerken
CAS 18213-75-7
Moleculaire formule C5H8N4O
Molecular Weight (g/mol) 140.146
MDL-nummer MFCD00111808
InChI Key JGSQVTVXGXOSCH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 265696
IUPAC Name 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxamide
SMILES CN1C(=C(C=N1)C(=O)N)N
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10763053
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
KM00775CB
250 mg Amber Glass Bottle
24.20
250 mg
10600283
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
KM00775DA
1 g Amber Glass Bottle
62.80
1 gram
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
18213-75-7
140.146
JGSQVTVXGXOSCH-UHFFFAOYSA-N
5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxamide
C5H8N4O
MFCD00111808
265696
CN1C(=C(C=N1)C(=O)N)N
Specificatie
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
95.0
C5H8N4O
5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxamide, 1h-pyrazole-4-carboxamide, 5-amino-1-methyl, pubchem22392, 5-amino-1-methyl-4-pyrazolecarboxamide, 5-azanyl-1-methyl-pyrazole-4-carboxamide, 1-methyl-5-amino-1h-pyrazole-4-carboxamide, 1h-pyrazole-4-carboxamide,5-amino-1-methyl, 5-imino-1-methyl-2h-pyrazole-4-carboxamide, 3-imino-2-methyl-2,3-dihydro-1h-pyrazole-4-carboxamide
CN1C(=C(C=N1)C(=O)N)N
140.146
140.15
18213-75-7
95%
MFCD00111808
JGSQVTVXGXOSCH-UHFFFAOYSA-N
5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxamide
265696
95%