Learn More
Brady™ 4900 Series Thermal Transfer Printer Ribbons, Black
For use with Brady 360X-Plus II, Thermal Transfer Printers. Brady™ 4900 Series Thermal Transfer Printer Ribbons are smear resistant at high temperatures and solvent resistant.
73.85 - 236.00
Specificatie
Producttype Printer Ribbon
Kleur Black
Voor gebruik met (apparatuur) Thermal Transfer Printer
Beschrijving Ribbon Series: 4900
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Lengte (Engels) Breedte (Engels) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Lengte (Engels) Breedte (Engels) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11508424
Bekijk documenten
Brady™
035268
984 ft. 3.27 in.
146.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10437522
Bekijk documenten
Brady™
011511
360 ft. 4 in.
73.85
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11518424
Bekijk documenten
Brady™
035269
984 ft. 2.36 in.
104.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11528424
Bekijk documenten
Brady™
035270
984 ft. 5.12 in.
236.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • R4908, R4902, R4900, R4904 : core inside diameter is 1 in. (25.40mm), ink side out
  • R4913, R4901 : core inside diameter is 0.5 in. (12.7mm)
Specificatie
Specificatie
Printer Ribbon
Black
Thermal Transfer Printer
Ribbon Series: 4900