Learn More
Cytiva Whatman™ 50mm Nuclepore™ Polycarbonate Track-Etched Membranes
Vervaardigd van hoogwaardige polycarbonaatfolie en voorzien van geëtste sporen voor een grote precisie van de poriegrootte. Whatman™ hydrofiele membranen van polycarbonaat combineren hoge debieten en een hoge chemische en thermische resistentie met duidelijk gedefinieerde poriën, waardoor ze geschikt zijn voor microscopie, cytologie, parasitologie en bepaalde lucht- en oceanografische analyses.
108.55 - 156.54
Specificatie
Materiaal Nuclepore-polycarbonaat
Debiet High
Hydrofobiciteit Hydrophilic
Diameter (metrisch) 50 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Poriegrootte Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Poriegrootte Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11332905
Bekijk documenten
Cytiva
111206
0.2 μm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
11338984
Bekijk documenten
Cytiva
111213
5.0 μm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
11352905
Bekijk documenten
Cytiva
111216
12 μm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Effective chemotaxis requires a delicate balance between cell adhesion and migration. Nucleopore Membranes combine PVP-free polypropylene with sharp, uniform cylindrical pores to achieve both.
  • Offers a highly defined pore size cutoff in the sub-micron range, enabling particle deformity measurement and capture of extremely small particles
  • Track-etched for highly defined pore size and high pore density
  • Treated with PVP to render it hydrophilic
  • Low extractables, minimizing sample contamination risk
  • High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
  • Low, consistent ash and low tare weights
  • Smooth flat surface for high particle visibility
Specificatie
Specificatie
Nuclepore-polycarbonaat
High
Hydrophilic
50 mm