Learn More
Schneider Gerd™ 4301 Stainless Steel Double Ended Spoon
Use this spoon for a variety of applications. Schneider Gerd™ 4301 Stainless Steel Double Ended Spoons are ideal for use with a wide range of compounds.
8.20 - 14.30
Specificatie
Aantal | 1 Pk. |
---|---|
Producttype | Double Spoon End Spatula |
Voor gebruik met (toepassing) | Voor chemische |
Materiaal | 4301 roestvrij staal |
Produktcode | Merk | Lengte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Lengte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10672902
|
Schneider Gerd™
231 |
120 mm |
8.20
Each |
|
|||||
10683092
|
Schneider Gerd™
235 |
250 mm |
12.00
1 stuk |
|
|||||
10682902
|
Schneider Gerd™
233 |
180 mm |
11.25
Each |
|
|||||
10595334
|
Schneider Gerd™
236 |
300 mm |
14.30
Each |
|
|||||
Beschrijving
- Spoons collect and transport dry substances or liquids
- Two end shapes offer increased versatility
- Ideal for working with powders, stirring and mixing
- Perfect for miniscule amounts of chemicals
Specificatie
1 Pk. | |
Double Spoon End Spatula | |
Voor chemische | |
4301 roestvrij staal |