Learn More
RETSCH 400 dia. x 65 mmH Stainless Steel Test Sieve with Square Holes, ISO Certified
Merk:  RETSCH 60.154.056000
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10454572
  • 445.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel
56 mm
ISO 3310/2
65mm
400 mm