Learn More
Tenak™ 40 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 75 mm high cryoboxes.
Merk:  Tenak™ TE22706
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11531785
  • 75.55 / 36 stuks
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • For use in cardboard cryoboxes
  • Holds cryogenic vials
  • Grid style divider
Specificatie
Specificatie
Grid Divider
Vials with 17.75 mm O.D.
40 mm
75 mm high cryoboxes
7 x 7 cells
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen