Learn More
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
55.80 - 750.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 709-63-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C9H7F3O |
Molecular Weight (g/mol) | 188.149 |
MDL-nummer | MFCD00000401 |
InChI Key | HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethylacetophenone, 4-acetylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl acetophenone, p-trifluoromethylacetophenone, 4'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl |
PubChem CID | 69731 |
IUPAC Name | 1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11492947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15529.06 |
5 g |
55.80
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11402957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15529.14 |
25 g |
187.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11412957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15529.22 |
100 g | N/A | ||||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
709-63-7 | |
188.149 | |
HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N | |
69731 | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F |
C9H7F3O | |
MFCD00000401 | |
4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethylacetophenone, 4-acetylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl acetophenone, p-trifluoromethylacetophenone, 4'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl | |
1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone |
Specificatie
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone | |
29°C to 35°C | |
83°C to 85°C (9 mmHg) | |
Characteristic | |
1.462 | |
1870425 | |
HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N | |
1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone | |
69731 | |
≥98% |
709-63-7 | |
0.924 | |
84°C (183°F) | |
C9H7F3O | |
MFCD00000401 | |
4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethylacetophenone, 4-acetylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl acetophenone, p-trifluoromethylacetophenone, 4'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F | |
188.149 | |
188.15 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 4.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 211-913-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.