Learn More
4-Pyrazolecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
46.83 - 113.57
Chemische identificatiekenmerken
CAS 37718-11-9
Moleculaire formule C4H4N2O2
Molecular Weight (g/mol) 112.09
MDL-nummer MFCD00011558
InChI Key IMBBXSASDSZJSX-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 4-pyrazolecarboxylic acid, 4-carboxypyrazole, pyrazole-4-carboxylic acid, unii-4xjz84gv8e, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-1h-pyrazole, 4xjz84gv8e, pyrazole-4-carboxylic, pubchem13293, pubchem22749
PubChem CID 3015937
IUPAC Name 1H-pyrazole-4-carboxylic acid
SMILES C1=C(C=NN1)C(=O)O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10214774
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
396851000
100 mg Glass bottle
46.83
100 mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10376684
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
396855000
500 mg Glass bottle
113.57
500 mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
37718-11-9
112.09
IMBBXSASDSZJSX-UHFFFAOYSA-N
3015937
C1=C(C=NN1)C(=O)O
C4H4N2O2
MFCD00011558
4-pyrazolecarboxylic acid, 4-carboxypyrazole, pyrazole-4-carboxylic acid, unii-4xjz84gv8e, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-1h-pyrazole, 4xjz84gv8e, pyrazole-4-carboxylic, pubchem13293, pubchem22749
1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Specificatie
4-Pyrazolecarboxylic acid
96.0
282°C
Authentic
C4H4N2O2
4-pyrazolecarboxylic acid, 4-carboxypyrazole, pyrazole-4-carboxylic acid, unii-4xjz84gv8e, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-1h-pyrazole, 4xjz84gv8e, pyrazole-4-carboxylic, pubchem13293, pubchem22749
C1=C(C=NN1)C(=O)O
112.09
112.09
Powder
37718-11-9
100.0
White
96% min. (HPLC)
MFCD00011558
IMBBXSASDSZJSX-UHFFFAOYSA-N
1H-pyrazole-4-carboxylic acid
3015937
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 253-641-5
Productidentificatie
  • 4-Pyrazolecarboxylic acid
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.