Learn More
4-Methylbenzylsulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
63.00 - 162.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 51419-59-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H9ClO2S |
Molecular Weight (g/mol) | 204.68 |
InChI Key | JALKUHLLMWYIAT-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 4-methylbenzylsulfonyl chloride, 4-methylphenyl methanesulfonyl chloride, p-tolylmethanesulfonyl chloride, p-tolyl-methanesulfonyl chloride, p-tolyl methanesulfonyl chloride, 4-methylphenyl methyl sulfonyl chloride, pubchem5592, pubchem5631, acmc-209wgt, 4-methylbenzylsulfonylchloride |
PubChem CID | 2794648 |
IUPAC Name | (4-methylphenyl)methanesulfonyl chloride |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl |
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
51419-59-1 | |
204.68 | |
4-methylbenzylsulfonyl chloride, 4-methylphenyl methanesulfonyl chloride, p-tolylmethanesulfonyl chloride, p-tolyl-methanesulfonyl chloride, p-tolyl methanesulfonyl chloride, 4-methylphenyl methyl sulfonyl chloride, pubchem5592, pubchem5631, acmc-209wgt, 4-methylbenzylsulfonylchloride | |
(4-methylphenyl)methanesulfonyl chloride |
C8H9ClO2S | |
JALKUHLLMWYIAT-UHFFFAOYSA-N | |
2794648 | |
CC1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl |
Specificatie
4-Methylbenzylsulfonyl chloride | |
78.0°C to 82.0°C | |
96% min. (HPLC) | |
C8H9ClO2S | |
JALKUHLLMWYIAT-UHFFFAOYSA-N | |
(4-methylphenyl)methanesulfonyl chloride | |
2794648 | |
97% |
51419-59-1 | |
Authentic | |
Glass Bottle | |
4-methylbenzylsulfonyl chloride, 4-methylphenyl methanesulfonyl chloride, p-tolylmethanesulfonyl chloride, p-tolyl-methanesulfonyl chloride, p-tolyl methanesulfonyl chloride, 4-methylphenyl methyl sulfonyl chloride, pubchem5592, pubchem5631, acmc-209wgt, 4-methylbenzylsulfonylchloride | |
CC1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl | |
204.68 | |
204.68 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Contact with water liberates toxic gas.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsi
GHS Signal Word: Danger
- 4-Methylbenzylsulfonyl chloride, 97%
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- EUH029-Vormt giftig gas in contact met water.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.