Learn More
4-Methyl-2-pentanone, puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., for extraction analysis,≥99%
553.80 - 771.90
Chemische identificatiekenmerken
CAS 108-10-1
Moleculaire formule C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.161
MDL-nummer MFCD00008938
InChI Key NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC Name 4-methylpentan-2-one
SMILES CC(C)CC(=O)C
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15663980
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
33463-6X1L
6 x 1 L Glass Bottle
553.80
6 stuks
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15653980
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
33463-4X2.5L
4 x 2.5 L Glass Bottle
771.90
4 stuks
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
108-10-1
100.161
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
7909
4-methylpentan-2-one
C6H12O
MFCD00008938
4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
CHEBI:82344
CC(C)CC(=O)C
Specificatie
4-Methyl-2-pentanone
108-10-1
Colorless
117°C
Characteristic
(CH3)2CHCH2COCH3
UN1245
4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
CC(C)CC(=O)C
100.161
CHEBI:82344
≥99%
For extraction analysis
-80°C
0.801g/mL at 25°C
14°C (57.2°F)
C6H12O
MFCD00008938
605399
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
4-methylpentan-2-one
7909
100.16g/mol
ACS/Reagent Ph. Eur./puriss. p.a.
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P261-P305 + P351 + P338
missing translation for 'dotInformation' : Class 3 - PG 2 - Methyl isobutyl ketone
missing translation for 'rtecsNumber' : 203-550-1