Learn More
4-Indolylboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
232.00 - 752.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 220465-43-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H8BNO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 160.97 |
InChI Key | USJUQEVUEBCLLR-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | indole-4-boronic acid, 4-boronoindole, 1h-indol-4-yl boronic acid, 1h-indole-4-boronic acid, 4-indoleboronic acid, 4-indolylboronic acid, 4-borono-1h-indole, 1h-indol-4-yl-4-boronic acid, boronic acid, 1h-indol-4-yl, b-1h-indol-4-yl-boronic acid |
PubChem CID | 2763173 |
IUPAC Name | 1H-indol-4-ylboronic acid |
SMILES | B(C1=C2C=CNC2=CC=C1)(O)O |
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
220465-43-0 | |
160.97 | |
indole-4-boronic acid, 4-boronoindole, 1h-indol-4-yl boronic acid, 1h-indole-4-boronic acid, 4-indoleboronic acid, 4-indolylboronic acid, 4-borono-1h-indole, 1h-indol-4-yl-4-boronic acid, boronic acid, 1h-indol-4-yl, b-1h-indol-4-yl-boronic acid | |
1H-indol-4-ylboronic acid |
C8H8BNO2 | |
USJUQEVUEBCLLR-UHFFFAOYSA-N | |
2763173 | |
B(C1=C2C=CNC2=CC=C1)(O)O |
Specificatie
4-Indolylboronic acid | |
184.0°C to 188.0°C | |
94% min. (HPLC) | |
C8H8BNO2 | |
USJUQEVUEBCLLR-UHFFFAOYSA-N | |
1H-indol-4-ylboronic acid | |
2763173 | |
95% |
220465-43-0 | |
Authentic | |
Glass Bottle | |
indole-4-boronic acid, 4-boronoindole, 1h-indol-4-yl boronic acid, 1h-indole-4-boronic acid, 4-indoleboronic acid, 4-indolylboronic acid, 4-borono-1h-indole, 1h-indol-4-yl-4-boronic acid, boronic acid, 1h-indol-4-yl, b-1h-indol-4-yl-boronic acid | |
B(C1=C2C=CNC2=CC=C1)(O)O | |
160.97 | |
160.97 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
GHS Signal Word: Warning
- 4-Indolylboronic acid, 95%
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.