Learn More
4-Hydroxypiperidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5382-16-1 | C5H11NO | 101.149 g/mol
34.37 - 336.68
Chemische identificatiekenmerken
CAS 5382-16-1
Moleculaire formule C5H11NO
Molecular Weight (g/mol) 101.149
MDL-nummer MFCD00005999
InChI Key HDOWRFHMPULYOA-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-hydroxy piperidine, 4-hydroxypiperidin, piperidine-4-ol, piperdine-4-ol, piperid-4-ol, 4-hydoxypiperidine, 4-hydroxypiperdine, 4-hyroxypiperidine
PubChem CID 79341
IUPAC Name piperidin-4-ol
SMILES C1CNCCC1O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11445377
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22723.06
5 g
34.37
11455377
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22723.14
25 g
99.50
11465377
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22723.22
100 g
336.68
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5382-16-1
101.149
HDOWRFHMPULYOA-UHFFFAOYSA-N
79341
C1CNCCC1O
C5H11NO
MFCD00005999
4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-hydroxy piperidine, 4-hydroxypiperidin, piperidine-4-ol, piperdine-4-ol, piperid-4-ol, 4-hydoxypiperidine, 4-hydroxypiperdine, 4-hyroxypiperidine
piperidin-4-ol
Specificatie
4-Hydroxypiperidine
86°C to 90°C
108°C to 114°C (10 mmHg)
Amine-like
MFCD00005999
102738
4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-hydroxy piperidine, 4-hydroxypiperidin, piperidine-4-ol, piperdine-4-ol, piperid-4-ol, 4-hydoxypiperidine, 4-hydroxypiperdine, 4-hyroxypiperidine
C1CNCCC1O
101.149
101.15
5382-16-1
11.5 to 11.7
107°C (224°F)
C5H11NO
UN3263
Hygroscopic
HDOWRFHMPULYOA-UHFFFAOYSA-N
piperidin-4-ol
79341
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 226-373-1
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • 4-Hydroxypiperidine
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Piperidin-4-ol