Learn More
4-Bromothiazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 34259-99-9 | C3H2BrNS | 164.02 g/mol
56.00 - 166.83
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 34259-99-9 |
---|---|
Moleculaire formule | C3H2BrNS |
Molecular Weight (g/mol) | 164.02 |
MDL-nummer | MFCD06657592 |
InChI Key | VDTIGYKLTROQAH-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 4-bromothiazole, 4-bromo-thiazole, 4-bromo thiazole, thiazole, 4-bromo, 4-bromothiazol, zlchem 498, pubchem4040, ksc222g1h |
PubChem CID | 2763218 |
IUPAC Name | 4-bromo-1,3-thiazole |
SMILES | BrC1=CSC=N1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10574038
|
Thermo Scientific Acros
429450010 |
1 g | Glass bottle | N/A | |||||
10155717
|
Thermo Scientific Acros
429450050 |
5 g | Glass bottle |
166.83
5 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
34259-99-9 | |
164.02 | |
VDTIGYKLTROQAH-UHFFFAOYSA-N | |
2763218 | |
BrC1=CSC=N1 |
C3H2BrNS | |
MFCD06657592 | |
4-bromothiazole, 4-bromo-thiazole, 4-bromo thiazole, thiazole, 4-bromo, 4-bromothiazol, zlchem 498, pubchem4040, ksc222g1h | |
4-bromo-1,3-thiazole |
Specificatie
4-Bromothiazole | |
96.0 | |
Colorless to Pink | |
Authentic | |
C3H2BrNS | |
4-bromothiazole, 4-bromo-thiazole, 4-bromo thiazole, thiazole, 4-bromo, 4-bromothiazol, zlchem 498, pubchem4040, ksc222g1h | |
BrC1=CSC=N1 | |
164.02 | |
164.02 | |
Solution |
34259-99-9 | |
100.0 | |
102°C | |
96% min. (GC) | |
MFCD06657592 | |
VDTIGYKLTROQAH-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-1,3-thiazole | |
2763218 | |
97% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/e
GHS Signal Word: Warning
- 4-Bromothiazole
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.