Learn More
4-Bromo-2-chlorophenol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3964-56-5 | C6H4BrClO | 207.45 g/mol
26.73 - 241.20
Chemische identificatiekenmerken
CAS 3964-56-5
Moleculaire formule C6H4BrClO
Molecular Weight (g/mol) 207.45
MDL-nummer MFCD00002166
InChI Key VIBJPUXLAKVICD-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2-chloro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-chloro, phenol, 4-bromochloro, unii-994sj34d8p, 4-bromo-2-chloro-phenol, attercop-chm at106179, 4-bromo-2-chlorophenol 25gr, 4-bromo-chlorophenol, pubchem3596, acmc-209j6p
PubChem CID 19859
ChEBI CHEBI:38852
IUPAC Name 4-bromo-2-chlorophenol
SMILES OC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10433975
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
173530050
5 g Glass bottle
26.73
10448320
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
173530250
25 g Glass bottle
77.39
10523161
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
173531000
100 g Glass bottle
241.20
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
3964-56-5
207.45
VIBJPUXLAKVICD-UHFFFAOYSA-N
19859
4-bromo-2-chlorophenol
C6H4BrClO
MFCD00002166
2-chloro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-chloro, phenol, 4-bromochloro, unii-994sj34d8p, 4-bromo-2-chloro-phenol, attercop-chm at106179, 4-bromo-2-chlorophenol 25gr, 4-bromo-chlorophenol, pubchem3596, acmc-209j6p
CHEBI:38852
OC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Specificatie
4-Bromo-2-chlorophenol
3964-56-5
100.0
White
>112°C
98.5% min. (GC)
BrC6H3(Cl)OH
06, II, 187
VIBJPUXLAKVICD-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-chlorophenol
19859
207.45
Low Melting Mass or Crystalline Needles, Powder and Chunks
99%
98.5
47°C to 51°C
232°C to 235°C
Authentic
C6H4BrClO
MFCD00002166
2-chloro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-chloro, phenol, 4-bromochloro, unii-994sj34d8p, 4-bromo-2-chloro-phenol, attercop-chm at106179, 4-bromo-2-chlorophenol 25gr, 4-bromo-chlorophenol, pubchem3596, acmc-209j6p
OC1=CC=C(Br)C=C1Cl
207.45
CHEBI:38852
99%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 223-572-5
Productidentificatie
  • 4-Bromo-2-chlorophenol
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H301-Giftig bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.