Learn More
4-Bromo-1H-imidazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2302-25-2 | C3H3BrN2 | 146.98 g/mol
69.85 - 198.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 2302-25-2
Moleculaire formule C3H3BrN2
Molecular Weight (g/mol) 146.98
MDL-nummer MFCD00047021
InChI Key FHZALEJIENDROK-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 4-bromo-1h-imidazole, 4-bromoimidazole, 1h-imidazole, 4-bromo, 4 or 5-bromoimidazole, imidazole, 4-bromo, 4-bromo-3h-imidazole, imidazole, 4 or 5-bromo-6ci,7ci, 5-bromoimidazole, 3kqm, 4-bromo-imidazole
PubChem CID 96125
IUPAC Name 5-bromo-1H-imidazole
SMILES BrC1=CN=CN1
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10210593
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
376900010
1 g Glass bottle
69.85
11956261
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
376900050
5 g Glass bottle
198.00
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2302-25-2
146.98
FHZALEJIENDROK-UHFFFAOYSA-N
96125
BrC1=CN=CN1
C3H3BrN2
MFCD00047021
4-bromo-1h-imidazole, 4-bromoimidazole, 1h-imidazole, 4-bromo, 4 or 5-bromoimidazole, imidazole, 4-bromo, 4-bromo-3h-imidazole, imidazole, 4 or 5-bromo-6ci,7ci, 5-bromoimidazole, 3kqm, 4-bromo-imidazole
5-bromo-1H-imidazole
Specificatie
4-Bromo-1H-imidazole
126.0°C to 132.0°C
Authentic
C3H3BrN2
4-bromo-1h-imidazole, 4-bromoimidazole, 1h-imidazole, 4-bromo, 4 or 5-bromoimidazole, imidazole, 4-bromo, 4-bromo-3h-imidazole, imidazole, 4 or 5-bromo-6ci,7ci, 5-bromoimidazole, 3kqm, 4-bromo-imidazole
BrC1=CN=CN1
146.98
146.97
Crystalline Flakes or Powder
2302-25-2
Beige to Colorless
96% min. (HPLC)
MFCD00047021
FHZALEJIENDROK-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-1H-imidazole
96125
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS Signal Word: Danger
Productidentificatie
  • 4-Bromo-1H-imidazole
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H301-Giftig bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.