Learn More
4-Acetamidoacetophenone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2719-21-3 | C10H11NO2 | 177.2 g/mol
21.40 - 60.10
Chemische identificatiekenmerken
CAS 2719-21-3
Moleculaire formule C10H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 177.2
MDL-nummer MFCD00014965
InChI Key WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 4'-acetamidoacetophenone, n-4-acetylphenyl acetamide, 4-acetamidoacetophenone, n-p-acetylphenyl acetamide, acetamide, n-4-acetylphenyl, p-acetylaminoacetophenone, 4-acetylacetanilide, 4'-acetylacetanilide, p-acetamidoacetophenone, 4-acetamido-acetophenone
PubChem CID 75937
IUPAC Name N-(4-acetylphenyl)acetamide
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10238753
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
391820050
5 g Glass bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10025343
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
391820250
25 g Glass bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2719-21-3
177.2
WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N
75937
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
C10H11NO2
MFCD00014965
4'-acetamidoacetophenone, n-4-acetylphenyl acetamide, 4-acetamidoacetophenone, n-p-acetylphenyl acetamide, acetamide, n-4-acetylphenyl, p-acetylaminoacetophenone, 4-acetylacetanilide, 4'-acetylacetanilide, p-acetamidoacetophenone, 4-acetamido-acetophenone
N-(4-acetylphenyl)acetamide
Specificatie
4-Acetamidoacetophenone
97.5
166°C to 170°C
Authentic
C10H11NO2
MFCD00014965
Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in benzene
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
177.2
177.2
Crystalline Powder
2719-21-3
100.0
Beige
97.5% min. (HPLC)
CH3COC6H4NHCOCH3
4'-acetamidoacetophenone, n-4-acetylphenyl acetamide, 4-acetamidoacetophenone, n-p-acetylphenyl acetamide, acetamide, n-4-acetylphenyl, p-acetylaminoacetophenone, 4-acetylacetanilide, 4'-acetylacetanilide, p-acetamidoacetophenone, 4-acetamido-acetophenone
WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N
N-(4-acetylphenyl)acetamide
75937
98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Harmful if inhaled.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 220-320-6
Productidentificatie
  • 4-Acetamidoacetophenone
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.