Learn More
4-(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzonitrile, Thermo Scientific™
67.60 - 306.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 166438-80-8
Moleculaire formule C13H17N3
Molecular Weight (g/mol) 215.3
InChI Key LWRMQRYMWJWCLS-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzonitrile, 4-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzonitrile, benzonitrile,4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl, 4-4-methylhomopiperazin-1-yl benzonitrile, 4-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl benzenecarbonitrile, 4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepine-1-yl benzonitrile
PubChem CID 18001106
IUPAC Name 4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzonitrile
SMILES CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10327064
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC60316DA
1 g
67.60
1 gram
10704097
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC60316DE
5 g
306.00
5 gram
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
166438-80-8
215.3
4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzonitrile, 4-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzonitrile, benzonitrile,4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl, 4-4-methylhomopiperazin-1-yl benzonitrile, 4-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl benzenecarbonitrile, 4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepine-1-yl benzonitrile
4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzonitrile
C13H17N3
LWRMQRYMWJWCLS-UHFFFAOYSA-N
18001106
CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Specificatie
4-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzonitrile
97%
4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzonitrile, 4-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzonitrile, benzonitrile,4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl, 4-4-methylhomopiperazin-1-yl benzonitrile, 4-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl benzenecarbonitrile, 4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepine-1-yl benzonitrile
CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
215.3
215.3
166438-80-8
C13H17N3
LWRMQRYMWJWCLS-UHFFFAOYSA-N
4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzonitrile
18001106
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS Signal Word: Danger