Learn More
Macherey Nagel 300ML MSTFA, 6X50 ML
Merk:  Macherey Nagel 701270.650
300ML MSTFA, 6X50 ML
Produktcode. 16522510
  • 2525.00 /
Beschrijving
Beschrijving
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • MSTFA
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: MSTFA